Learn More
Socorex™ Syringe Classic 173 0.3mL to 2mL glass / metal Socorex
Marca:  Socorex™ 173.0502
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10223112
  • 141.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024