Learn More
Fisherbrand™ KDS100 Legacy Syringe Pump
μ ™
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.71800kg
Descrizione
- Configurazione semplice basata su menu per programmare il diametro della siringa, la velocità di flusso e il volume di erogazione
- Display retroilluminato
- Spegnimento automatico
- Le impostazioni possono essere verificate e modificate durante il funzionamento
- Le ultime impostazioni vengono memorizzate per la ripetibilità
Specifica
0.06 A | |
μμ | |
± | |
200/240 V 50/60 Hz | |
1 |
200/240 V | |
9 kg | |
15.25 x 23 x 13 cm | |
LCD retroilluminato | |
50/60 Hz |