Learn More
Thermo Scientific™ Syringes for Thermo Scientific™ HPLC Instruments
Le siringhe per strumenti HPLC Thermo Scientific™ consentono di effettuare iniezioni semplici, accurate e riproducibili.
178.24€ - 182.98€
Product Code | Brand | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volume (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volume (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
10782127
|
Thermo Scientific™
365ILT21 |
LCQ HPLC | 250 μL |
180.62€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10341205
|
Thermo Scientific™
365JLT41 |
LCQ HPLC | 500 µl |
178.24€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10702917
|
Thermo Scientific™
365ILT91 |
AS1000, AS3000 Autosampler | 250 μL |
182.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10321065
|
Thermo Scientific™
365JLT61 |
AS1000, AS3000 Autosampler | 500 μL |
182.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10197744
|
Thermo Scientific™
365LLT81 |
AS3000, AS3500 Autosampler | 2.5 mL |
182.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Description
Le siringhe per strumenti HPLC Thermo Scientific™ consentono di effettuare iniezioni semplici, accurate e riproducibili.
- Puntale quadrato per prevenire danni all'iniettore
- Ampia gamma di volumi
- Precisione grazie al vetro borosilicato e all'acciaio inox
- Design resistente e marcature di facile lettura
Specifications
HPLC Autosampler Syringe | |
No |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.