Learn More
Haldenwanger™ Crogioli alti in porcellana senza coperchio
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Tall Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
57.03€ - 97.15€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Finitura | Levigato |
Product Type Specs | Crogioli di porcellana alti |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12376507
|
Haldenwanger™
79C/00 |
11 ml |
57.03€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12306517
|
Haldenwanger™
L 79C/2/STEMPE |
40 ml |
84.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12396507
|
Haldenwanger™
L 79C/1/STEMPE |
24 ml |
68.74€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12338825
|
Haldenwanger™
79C/5 |
120 mL |
97.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcellana | |
Levigato | |
Crogioli di porcellana alti |