Learn More
MP Biomedicals™ Taq-&LOAD™ PCR Mastermix
This mastermix allows direct loading after the PCR on the agarose gel without the need of loading dye.
132.50€ - 1038.80€
Specifica
Content And Storage | Recombinant Taq DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2, incubation and loading buffer. Store at -20°C |
---|---|
Formato | Tube |
Compatibilità gel | Agarose |
Label or Dye | Red-purple |
Concentrazione | 5X |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11447010
|
MP Biomedicals™
11EPTAL100 |
100U |
132.50€
100 unità |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11457010
|
MP Biomedicals™
11EPTAL110 |
10 x 100U |
1038.80€
1000 unità |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Taq-&LOAD PCR Mastermix is a 5X concentrated solution containing MP Biomedicals recombinant Taq DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2, incubation and loading buffer (includes a compound increasing the density of the sample and a red/purple dye). The included red/purple dye migrates at 400 bp on a 1.2% agarose gel.
Specifica
Recombinant Taq DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2, incubation and loading buffer. Store at -20°C | |
Agarose | |
5X |
Tube | |
Red-purple |