Learn More
Thermo Scientific™ Congelatori a bassissime temperature serie TDE
I congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ serie TDE hanno un consumo energetico ridotto, un'interfaccia touchscreen semplificata, un design ergonomico dell'interno e sono disponibili in quattro capacità.
14093.00€ - 20100.00€
Specifica
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright |
---|---|
Gamma di temperatura | -50°C to -86°C |
Door Style | Outer (1), Inner (4) |
Sportelli interni | 4 |
Isolamento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Requisiti elettrici | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Requisiti elettrici | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16357151
|
Thermo Scientific™
TDE30086FV |
422 L | 230 V 50 Hz | CE |
14093.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17254034
|
Thermo Scientific™
TDE30086LV |
422 L | 230 V 50 Hz | cULus, FDA Class II, FDA Class II |
15600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16450064
|
Thermo Scientific™
TDE40086FD |
549 L | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
15500.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16367151
|
Thermo Scientific™
TDE40086FV |
549 l | 230 V, 50 Hz | CE |
15466.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16366168
|
Thermo Scientific™
TDE40086LV |
549 L | 230 V 50 Hz | cULus, FDA Class II |
17100.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-02-2025 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17348299
|
Thermo Scientific™
TDE60086FD |
816 L | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
18300.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16387151
|
Thermo Scientific™
TDE60086FV |
816 l | 230 V, 50 Hz | CE |
18273.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16640764
|
Thermo Scientific™
TDE60086LV |
816 L | 230 V 50 Hz | cULus, FDA Class II, FDA Class II |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
I congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ serie TDE della famiglia Standard Performance (STP), sono dotati di tecnologia H-drive e si presentano con quattro modelli verticali, per massimizzare la capacità di conservazione da 30,000 a 60,000 fiale da 2 ml. La serie TDE rappresenta una soluzione sostenibile e affidabile che offre la massima sicurezza dei campioni garantendo risparmi operativi a ogni laboratorio.
Prestazioni
- Grazie alla tecnologia a idrocarburi di H-drive, questi sistemi consentono di risparmiare fino al 25% in termini di consumo energetico e dispersione del calore rispetto ai congelatori convenzionali a bassissima temperatura1
- Ideati per l'uso quotidiano, il ripristino della temperatura interna dopo l'apertura dello sportello è del 20% più veloce.2
- La bassa emissione acustica, inferiore a 53 dBA, consente di tenere il congelatore in laboratorio anziché in corridoio
- Soddisfa i protocolli di convalida con ±10 °C a -80 °C con forti variazioni di picco e variazioni termiche costanti
- I refrigeranti a base di idrocarburi naturali riducono lo stress di funzionamento del sistema favorendo un'eccezionale affidabilità e una protezione assoluta dei campioni
Intuitivo
- La centralina operativa dell'unità H-drive (HIC) combina la facilità di lettura delle temperature con la semplicità dei pulsanti tattili capacitivi in un display da 5.6 pollici
- Quattro capacità (300, 400, 500 e 600 cassetti da 2 pollici) per soddisfare diverse necessità di conservazione e di specifiche di ingombro del laboratorio
- Tutti i modelli includono quattro porte interne per consentire un facile accesso ai campioni senza esporre maggiore contenuto del congelatore alle condizioni ambientali
- Maggiore praticità grazie alla nuova maniglia dal design ergonomico, al display a livello degli occhi e ad alto contrasto e alle posizioni dei ripiani con accesso facile e comodo.
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi in rack, fra cui la gamma completa di rack Thermo Scientific™ per scatole, micropiastre, provette Thermo Scientific™ Matrix e™ Nunc CryoBank™
- Le funzioni di sicurezza comprendono impostazioni di allarme e sportelli compatibili con lucchetti
Sostenibilità
- Prodotti in una struttura pluripremiata a rifiuti zero
- Costi HVAC ridotti grazie alla riduzione ambientale delle emissioni di calore
- I refrigeranti naturali e l'isolamento a schiuma espansa ad acqua rendono la serie conforme allo standard del programma SNAP (Significant New Alternative Policy) dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, allo standard F-Gas dell'Unione Europea e ad altri standard di sostenibilità ambientale
Note:
- confronto tra i dati interni 11.2 kWh/giorno con UXF600 = 14.9 kWh/giorno. Dati registrati.
- Dati di test del congelatore basati su test interni a una temperatura ambiente di 20°C; protocollo di convalida standard di ±10°C.
Warranty
La garanzia varia in base al Paese; per ulteriori informazioni contattare l'assistenza clienti
Specifica
Ultra-Low Freezer, Upright | |
Outer (1), Inner (4) | |
Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | |
3 | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
Alarm, Recorder | |
External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | |
Energy Efficient | |
R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) |
-50°C to -86°C | |
4 | |
Stainless Steel | |
Upright | |
Manual | |
Yes | |
Smart-Vue Compatible | |
H-drive |
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage.
2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance
3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.