Learn More
Soluzione tampone tecnico pH 9.21
75.81 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21980" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21980" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
6 x 250 ml
Imballaggio:
6 x 250 ml
Descrizione
- pH 9.21
Specifica
Colore | Blu |
pH | 9.21 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 6 x 250 ml |
Tipo di soluzione | Soluzione tampone pH |
Odore | Nessuno |
Imballaggio | 6 x 250 ml |