Learn More
Carl Zeiss™ TempController
Marca:  Carl Zeiss™ 411860-9005-000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11804983
  • 3581.74€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
130 mm
200 mm
2000-2 D
Temperature Controller
280 mm
280 x 200 x 130mm
60 Hz
90 to 260 V