Learn More
tert-Butyl 4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Tert-butyl 4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
CAS | 186650-98-6 |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula molecolare | C16H21N3O2 |
Numero MDL | MFCD03791198 |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | tert-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-cyanophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-cyanophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-piperazin-4-yl benzonitrile,n1-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-4-4-cyanophenyl piperazine, t-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-cyano-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |