Learn More
Julabo™ Test Tube Rack
Test tube rack made of high grade plastic or stainless steel
Marca: Julabo™ 9970321
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Test tube racks for water baths | |
42 | |
Up to +150 °C |
Stainless Steel | |
75 x 12/13 mm dia. |