Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tube Sprayers
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
10.18€ - 53.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 6 mL |
---|---|
Giunto rastremato standard | NS 14/23 |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11586904
|
Lenz Laborglasintrumente
05470600 |
Test tube and sprayer head |
53.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11993531
|
Lenz Laborglasintrumente
05470606 |
Test tube for head |
10.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Complete sprayer consisting of: Test tube and sprayer head (made of DURAN™ tubing)
- With clamp and rubber bulb
- Packaging unit: 1 piece
Specifica
6 mL | |
NS 14/23 |