Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, with Beaded Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
Marca: Fisherbrand™
36.24 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47700kg
Descrizione
- Disponibilità con e senza bordi
- Fondo rotondo
- Autoclavabile
Specifica
ISO 4142 | |
75 mm | |
Conf. da 100 | |
10 mm |
3 mL | |
Vetro borosilicato | |
Sì | |
1.0 mm |