Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, Without Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
23.90€ - 63.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17981142
|
Fisherbrand™
|
5 mL | 75 mm | 12 mm |
23.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17901142
|
Fisherbrand™
|
12 mL | 130 mm | 14 mm |
35.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17991122
|
Fisherbrand™
|
13 mL | 100 mm | 16 mm |
39.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15822295
|
Fisherbrand™
|
17 mL | 125 mm | 16 mm |
45.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17951122
|
Fisherbrand™
|
17 mL | 130 mm | 16 mm |
50.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15802285
|
Fisherbrand™
|
21 mL | 150 mm | 16 mm |
57.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17931122
|
Fisherbrand™
|
21 mL | 160 mm | 16 mm |
59.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17961132
|
Fisherbrand™
|
27 mL | 150 mm | 18 mm |
58.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17921142
|
Fisherbrand™
|
32 mL | 180 mm | 18 mm |
61.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17941122
|
Fisherbrand™
|
34 mL | 150 mm | 20 mm |
63.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17941152
|
Fisherbrand™
|
53 mL | 150 mm | 24 mm |
35.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17931142
|
Fisherbrand™
|
57 mL | 150 mm | 25 mm |
37.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17911142
|
Fisherbrand™
|
112 mL | 200 mm | 30 mm |
45.40€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- With round bottom