Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Thin Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
54.00€ - 171.30€
Specifica
Materiale | Soda Lime Glass |
---|---|
Forma | Cylindrical |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Graduated | No |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17981122
|
Fisherbrand™
|
6 mL | 75 mm | 12 mm |
54.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17961142
|
Fisherbrand™
|
10 mL | 100 mm | 13 mm |
78.10€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17941142
|
Fisherbrand™
|
15 mL | 100 mm | 16 mm |
105.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17921132
|
Fisherbrand™
|
19 mL | 125 mm | 16 mm |
110.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17931132
|
Fisherbrand™
|
23 mL | 150 mm | 16 mm |
124.10€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17911132
|
Fisherbrand™
|
25 mL | 160 mm | 16 mm |
171.30€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Manufactured from soda lime glass
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- Available with beaded rim or straight rim
- With round bottom
Specifica
Soda Lime Glass | |
Non-sterile | |
No | |
Test Tube |
Cylindrical | |
Not Autoclavable | |
Not Included |