Learn More
Tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Description
C-X bond formation reagent, Phase transfer catalyst
Specifications
Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate |
Nota nome | 95% |
CAS | 139353-88-1 |
Punto di fusione | 187°C to 193°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula molecolare | C34H51F2NSn |
Numero MDL | MFCD00192465 |
Show More |