Learn More
Tetrahydropyran, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10700791
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
142-68-7
MFCD00006585
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
8894
CHEBI:46941
oxane
C1CCOCC1
142-68-7
MFCD00006585
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
8894
CHEBI:46941
oxane
C1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tetrahydropyran
Nota nome 99%
Punto di fusione -45.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 88.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C5H10O
Indice di rifrazione 1.42
Quantità 100 g
Beilstein 17, 12
Indice di Merck 15, 9362
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and many other, organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydropyran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.