Learn More
MP Biomedicals™ Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate, ≥98%
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
34.56€ - 809.84€
Specifica
Nome elemento | Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate |
---|---|
Content And Storage | Store at 4°C. |
Forma | Solid |
Aspetto | White |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17821381
|
MP Biomedicals™
0215211410 |
10 g |
34.56€
10g |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11454471
|
MP Biomedicals™
0215211480 |
100 g |
189.74€
100g |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11464471
|
MP Biomedicals™
0215211490 |
500 g |
809.84€
500g |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is used in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis, and liquid chromatography.
- TM is also utilized in the synthesis of organic and inorganic compounds such as vinyl halides and tetramethylammonium dithiocarboxylates.
- It is also used in the preparation of iron oxide nanoparticles for application as magnetic resonance imaging contrast agents.
- It is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
- It is also used as a developer or etchant in semiconductor and photoelectric industries.
Specifications
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate | |
Store at 4°C. | |
Solid | |
White |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.