Learn More
Thermo Scientific™ Guarnizioni per struttura Gene Frame
Gene Frames for in-situ feature a dual strength adhesive system which facilitates the easy removal of the frames after use.
Marca: Thermo Scientific™ AB0578
152.55 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Includes: 100 Rigid coverslips for easy handling and uniform hybridizations
Descrizione
Gene Frames Thermo Scientific sono dotate di adesivi di diverse intensità su entrambi i lati del telaio; il lato che aderisce al vetro è dotato di un adesivo facile da staccare, mentre l'altro lato, che aderisce al vetrino coprioggetto, crea un legame più forte. Questo significa che quando viene rimosso il vetrino coprioggetto, a causa della disparità nella forza degli adesivi, la cornice viene rimossa simultaneamente senza lasciare residui sul vetrino.
Caratteristiche principali
• La tenuta ermetica previene la perdita del reagente dovuta ad evaporazione
• Resiste a temperature di 97 °C
• Progettate per l'uso con vetrini per microscopio standard
• Cornice e vetrino coprioggetto si possono rimuovere contemporaneamente senza lasciare residui
• Si possono sterilizzare in autoclave o mediante irradiazione UV
• Tutte le confezioni di Gene Frame sono fornite con 100 vetrini coprioggetto
• Vetrini coprioggetto rigidi per una più facile manipolazione e ibridazioni uniformi
• Spessore Gene Frame: 0.25 mm
Applicazioni
• PCR in-situ
Pericolo: no
>Condizioni di conservazione: ambiente
Certifications
Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA.
Specifica
28 x 17 mm | |
1.7 cm | |
Universal | |
100 Coverslips | |
125 μl |
Microarray Slide Frame | |
Gene Frame | |
2.8 cm | |
0.25 mm |