Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Analisi Bradford compatibile con detergenti
Misura in modo rapido e affidabile la concentrazione proteica dei lisati cellulari o di altri campioni che contengono Triton™ X-100, NP-40 o altri detergenti utilizzando il kit Pierce™ Thermo Scientific™ di assay Bradford compatibile con detergenti.
Marca: Thermo Scientific™ 23246
210.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22915" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Il kit di analisi Thermo Scientific Pierce Bradford compatibile con detergenti è una modifica pronta all'uso del ben noto metodo colorimetrico dye-binding Comassie Bradford per la quantificazione delle proteine totali. Gli additivi del reagente Bradford lo rendono compatibile all'1% o a una percentuale superiore ai detergenti e ai reagenti per lisi, che vengono comunemente utilizzati nella ricerca biologica, tra cui Triton™ X-100 e NP-40.
- Conveniente: curva standard senza detergente
- Flessibile: compatibile con i campioni con e senza detergente
- Campione minimo: richiede solo 10μ l per la procedura per micropiastre
- Colorimetrico: misurazione con uno spettrofotometro standard o un lettore di piastre (595 nm)
- Facile da usare: un solo reagente, nessuna preparazione di reagente
- Rapido: 10 minuti di incubazione a temperatura ambiente
- Ampia gamma: rileva la concentrazione proteica in intervalli da 2 a 1500μ g/ml
Il saggio proteico può essere eseguito in una provetta test o in una micropiastra. L'intervallo di funzionamento standard è da 100 a 1500μ g/ml, con un massimo di 1% di detergente (o superiore in alcuni casi). Le concentrazioni proteiche sono stimate tramite riferimento alle assorbenze ottenute per una serie di diluizioni proteiche standard, di solito albumina sierica bovina (BSA), testate insieme a campioni sconosciuti. Poiché la risposta del colore con il dye-binding Coomassie è di tipo non lineare con una concentrazione proteica in aumento, insieme a ciascun saggio è necessario completare una curva standard. Gli standard possono essere utilizzati direttamente, senza preparazione nello stesso detergente rilevato nei campioni di prova.
Specifica
Detergent Compatible Bradford Assay Reagent, 450 mL, store at 4°C Albumin Standard Ampules, 10 x 1 mL, store at room temperature |
|
Colorimetric | |
Protein Quantitation Assay | |
Solution-based Detection, Absorbance | |
300 Test Tube Assays |
Bradford Assay | |
Pierce™ | |
Not Target-Specific | |
Spectrophotometer, Microplate Reader |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.