Learn More
Epredia™ Rack portavetrini per centro di immunocolorazione Shandon™ Sequenza™
Slide Rack, for use with the Shandon™ Sequenza™ Immunostaining Center.
Marca: Epredia™ 73310017
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Descrizione
- Slide Rack holds 10 Shandon Coverplate™ assemblies, which ensure consistency and excellent staining quality
Specifica
Rack portavetrini | |
Cassette with 10 staining positions | |
Coloratore automatico di vetrini Microm hms 760x |