Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Centrifuge Aerosol-tight Lid for Round Bucket 75008172
Marca:  Thermo Scientific™ 75008173
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg
Codice prodotto. 10374681
  • 68.95€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For use with round bucket 75008172 in Four-Place Swinging Bucket Rotor 75003047. Order correct quantity for rotor.
Specifica
Specifica
Round swinging bucket