Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Microplate Rotor
2 x 2 microplate capacity
Marca:  Thermo Scientific™ 75003048
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg
Codice prodotto. 10437861
  • 1535.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For use with Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuges.
Specifica
Specifica
Microtiter Plate Rotor
1,370 x g
1.36 cm
Biocontainment approved
2 x 1 mL
3,000 rpm
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge