Learn More
Epredia™ Lame per microtomo monouso Ultra
Qualità superiore e costi accessibili
168.00€ - 229.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Qualsiasi microtomo o criostato |
---|---|
Monouso | Sì |
Angolo di taglio | 34° |
Codice del prodotto | Marca | Profilo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profilo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12191830
|
Epredia™
3053835 |
bassa |
229.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12101840
|
Epredia™
3153735 |
High |
168.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Le lame universali ad alto e basso profilo possono essere utilizzate con qualsiasi microtomo o criostato presente sul mercato
- Profilo con angolo unico che agevola la creazione rapida di nastri
- Maggiore durata: bordo con una resistenza doppia rispetto alle lame tradizionali
- Affidabilità costante: il nuovo processo garantisce un rivestimento duraturo e uniforme
Specifica
Qualsiasi microtomo o criostato | |
Sì | |
34° |