Learn More
Cole-Parmer™ Sonda a termocoppia™
Use these probes for a variety of high-temperature applications. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Insulated-Wire Thermocouple Probes include straight insulated cable with no handle and feature ANSI color-coded mini connectors: type J - black, type K - yellow, and type T - blue.
33.30€ - 108.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11841280
|
Cole-Parmer™
08512-82 |
120 in. (probe) |
33.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11706624
|
Cole-Parmer™
08505-85 |
60 in. (probe) |
108.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Flexible Kapton-insulated wire is ideal for checking food temperatures
- Flexible fiberglass-Insulated wire used for high-temperature measurements
- Custom designs or changes to this product are available upon request
- Exposed-junction probes are not recommended for use with aqueous solutions
- Do not subject type J exposed-junction probes to moisture as they will rust
Specifica
Sonda isolata in Kapton |