Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium Large Muffle Furnaces Accessories
Use these accessories with Thermolyne Premium Large Muffle Furnaces.
Marca:  Thermo Scientific™ SH408X1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11559088
  • 90.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Thermolyne Premium Large Muffle Furnace Accessories to increase the utility of the Large Muffle Furnace.
Specifica
Specifica
Stainless-steel Shelf
Shelf
12.8 in.
Thermolyne Premium Large Muffle Furnace
8.3 in.