Learn More
Idex Threaded Luer PEEK Adapter
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
29.35€ - 34.05€
Specifica
Tipo | Threaded Luer Adapter |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) interno | 0.05 in. |
Temperatura (sistema metrico) max | 125°C |
Materiale | PEEK |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12947759
|
Idex
02023-59 |
Black | Female Luer x Female M6 Flat Bottom |
29.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12907759
|
Kinesis™
02014-13 |
Natural | Male Luer Lock x Female 10-32 Coned |
34.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
- Manufactured from inert polymers
Quick connect luer adapters are designed to connect any female luer to any male luer in a variety of applications. Use with male luer lock adapters for more secure connection.
Specifica
Threaded Luer Adapter | |
0.05 in. | |
125°C | |
PEEK |