Learn More
Codan™ Siringa ipodermica a tre parti per la pulizia delle orecchie
Use Codan™ Three-part Syringes to accommodate a variety of medical needs including: catheterization, hypodermic ear treatments, and more. The syringes are latex-free and contain no rubber or silicone. The plastic plunger has a smooth draw and a positive safety stop to prevent accidental spill
9.25€ - 77.75€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Descrizione | Dual scale; Silicone seal |
Monouso | Sì |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di collegamento | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di collegamento | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11950735
|
Codan™
62.8436 |
Cono catetere Luer | 60 ml |
60.89€
pezzi 25 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15895777
|
Codan™
62.2611 |
Cono centrato Luer | 2 ml |
30.15€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
11920735
|
Codan™
62.5607 |
Cono eccentrico Luer | 5 mL |
44.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
11342934
|
Codan™
62.8426 |
Cono Luer Lock | 60 ml |
49.30€
pezzi 25 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11930735
|
Codan™
62.6616 |
Cono eccentrico Luer | 10 mL |
64.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11338763
|
Codan™
62.1612 |
Luer Tip | 1 ml |
31.20€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11348763
|
Codan™
62.2611 |
Cono centrato Luer | 2 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11372934
|
Codan™
629502 |
Puntale Luer eccentrico | 30 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11352934
|
Codan™
62.8604 |
Puntale a catetere | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11940735
|
Codan™
62.7602 |
Cono eccentrico Luer | 20 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Sterile
- Graduations
- Disposable
- Latex-free
Specifica
Autoclavable | |
Dual scale; Silicone seal | |
Sì |
Polypropylene | |
Sì | |
Sì |