Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, Liquid Substrate
97.72 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità substrato:
30mL
100mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Clear |
Forma | Liquid |
Quantità | 100mL |
Tipo di substrato | TMB Substrate |
Imballaggio | Glass bottle |
Requisiti di stoccaggio | 4°C |
Quantità substrato | 100mL |