Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB QUICK, for ELISA, Liquid Substrate
182.96 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità substrato:
50mL
100mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Clear |
Forma | Liquid |
Quantità | 100mL |
Tipo di substrato | TMB Substrate |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità substrato | 100mL |