Learn More
Alla France™ Termometro ad alcol per immersione totale
Use these thermometers for a variety of applications. Alla France™ Precision Thermometers are manufactured using yellow Sodocalcique glass with a diameter of 6 to 7mm.
22.20€ - 117.00€
Specifica
Riempimento bottiglia | Liquido rosso |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico |
Tipo di immersione | Totale |
Lunghezza (sistema metrico) | 305 mm |
Materiale | Vetro |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11706574
|
Alla France™
5150T060-QP |
Da –10 a 60 °C |
22.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11766564
|
Alla France™
5180T100-QP |
Da –100 a 30 °C |
117.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11832522
|
Alla France™
5180P100-QP |
Da –100 a 30 °C |
85.22€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11756564
|
Alla France™
5180T110-QP |
Da –50 a 110 °C |
29.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Beschreibung
- Mercury free : red liquid filling
- With triangular ring
- Expansion chamber supports temperatures higher than those of the thermometer
- The graduation is printed and fused in the glass with a special process
- Graduation resists to all chemical products except fluoridric acid and hot soda (to a lesser extent) because these 2 products attack the glass
- Even if you can feel a relief when touching the graduation, the thermometer is not engraved
- Available in partial or total immersion
- Individually packed in recyclable sturdy plastic concertina box's, ideal for storing the instrument when not in use
- Some references are also available in sealed blister by 6 pcs.
- Systematically delivered with a Precision and Traceability Certificate
Spezifikation
Liquido rosso | |
Totale | |
Vetro | |
Termometro ad alcol |
Uso generico | |
305 mm | |
Riempito di liquido rosso |