Learn More
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Disposable Chemical Resistant Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Catalog Number 11716584
20.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21907" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. I guanti in nitrile monouso Ansell Edmont Touch N Tuff™ offrono la massima comodità con il minimo affaticamento delle mani.
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. I guanti in nitrile monouso Ansell Edmont Touch N Tuff™ offrono la massima comodità con il minimo affaticamento delle mani.
  • Made from 100% nitrile
  • Resistant to nuisance punctures, nicks, cuts and abrasions
  • Comfortable thin mil construction
  • Rolled cuffs for easy donning and doffing
  • Chemical resistant*
*Not recommended for Acetone, Benzaldehyde, Chlorobenzene, EDC, DMAC, DMF, Ethyl Acetate, Furfural, Methylene Bromide, MEK, Morpholine, NMP, Iodomethane, Nitric Acid -70%, (Concentrated), Nitric Acid, Red Fuming, Nitrobenzene, 1-Nitropropane, 2-Nitropropane, Phenol, 90%, THF, Pyridine, Sulfuric Acid, 95-98% (Concentrated) and THF
Compliance
Omologazione FDA/BGA
Certificazione/Conformità ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certifications/Compliance (Europe) Category III, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Colore Verde
Monouso
Finger Thickness (English) 5.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Size Medium
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Arrotolati
Rivestimento interno Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modello 92 600 M 585835
Serie TouchNTuff™ 92-600
Lunghezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm