Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I and II GC Columns
Analyze organochlorine pesticides and herbicides with ultra low bleed, superior sensitivity, excellent peak shape and the highest levels of reproducibility.
413.00€ - 975.00€
Specifica
Temperatura max 340°C
Polarità Non-Polar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Spessore pellicola Stationary Phase Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Spessore pellicola Stationary Phase Prezzo Quantità e disponibilità  
11521124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-0200
10 m 0.1 mm 0.1 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11531124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-1300
15 m 0.25 mm 0.25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11541124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-1420
30 m 0.25 mm 0.25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I
707.11€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11561124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-1540
60 m 0.25 mm 0.25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11571124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-2120
15 m 0.32 mm 0.5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11581124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-2130
15 m 0.53 mm 0.5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11591124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-2240
30 m 0.32 mm 0.5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11501134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-2250
30 m 0.53 mm 0.5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11511134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-5760
30 m 0.32 mm 0.32 μm TraceGOLD™ TG-OCP I
750.13€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11521134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26078-5780
20 m 0.18 mm 0.18 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11511114
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26077-1310
15 m 0.32 mm 0.25 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11521114
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26077-1430
30 m 0.32 mm 0.25 μm TraceGOLD™ TG-OCP II
750.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11541114
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26077-2240
30 m 0.32 mm 0.5 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11551114
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26077-5690
20 m 0.18 mm 0.14 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11571114
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26077-5710
60 m 0.25 mm 0.2 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11581114
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26077-5720
30 m 0.25 mm 0.2 μm TraceGOLD™ TG-OCP II
726.96€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Analyze organochlorine pesticides and herbicides with ultralow bleed, superior sensitivity, excellent peak shape and the highest levels of reproducibility using Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I and TG-OCP II gas chromatography columns.
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness:
  • This low-bleed, stable column produces consistent results; the low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends the interval between scheduled maintenance, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Redefining Your Expectations for Gas Chromatography:
  • Low bleed with excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Fast analysis time to facilitate full separation of chlorinated pesticides
  • Ideal for U.S. EPA methods 8081, 608 and CLP
Proprietary Formulation Facilitates Analysis of Difficult Compounds:
  • The acidic nature of the silanol groups prevalent within many GC columns can result in the adsorption of basic compounds, which frequently leads to peak tailing.
  • In TraceGOLD GC columns, basic functional groups are bonded onto the column surface to reduce the effects of tailing and improve run-to-run reproducibility and sensitivity.
Recommended Use:
  • Organochlorine pesticides
  • Herbicides
Similar To:
  • Rtx™-CLPesticides
  • Rtx™-CLPesticides2
Specifica
Specifica
340°C
Non-Polar