Learn More
Bollé Safety TRACKER II Welding Safety Goggle
15.33 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23287" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23287" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For grinding and welding-brazing. Adapted to light cutting.
For welding assistants. Adapted to torch soldering and brazing.
Descrizione
Ultra confortevole e tecnico, Tracker fornisce protezione da tutti i rischi meccanici e anche dai rischi chimici, rendendolo unico nella gamma degli occhiali di sicurezza.
Specifica
Forma | 8-base curve |
Spessore (sistema metrico) | 2.2 mm |
Lens Coating | Scratch-resistant |
Lens Tint | Welding 3 |
Product Type | Welding Safety Glasses |
Da utilizzare con (applicazione) | For grinding and welding-brazing. Adapted to light cutting. |
Colore telaio | Black, Grey |
Include | Foam and strap - microfiber pouch |
Valore di trasmittanza | 0.13 |
Monouso | Reusable |