Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ErbB3 / HER3 siRNA
Blocks transcription and translation of ErbB3 / HER3 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001973
Cell Lines Tested Kas-6/1 cells.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene ERBB3
ID gene (immissione) 2065
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16079181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX20-2nmol
2 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16069181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX20-10nmol
10 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
NP_001973
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
2065
HER3, c-erbB-3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB3, erbB3-S, ErbB-3, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3
Lyophilized
Kas-6/1 cells.
ERBB3
siRNA
Human
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : This product is guaranteed to work for a period of two years when stored at -70°C or colder, and one year when aliquoted and stored at -20°C.