Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ErbB4 / Her4 siRNA
Blocks transcription and translation of ErbB4 / Her4 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso NP_005226
Cell Lines Tested T-47d Human Carcinoma Cells from Breast.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene ERBB4
ID gene (immissione) 2066
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16099181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX21-2nmol
2 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16089181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX21-10nmol
10 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
NP_005226
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
2066
p180erbB4, HER4, ALS19, Erb-b4, ErbB-4
Lyophilized
T-47d Human Carcinoma Cells from Breast.
ERBB4
siRNA
Human
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : This product is guaranteed to work for a period of two years when stored at -70°C or colder, and one year when aliquoted and stored at -20°C.