Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human HIF-1 alpha siRNA
Blocks transcription and translation of HIF-1 alpha from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001521
Cell Lines Tested Human mda-mb-435 Breast Cancer Cells.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene HIF1A
ID gene (immissione) 3091
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16019171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX12-2nmol
2 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16009171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX12-10nmol
10 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
NP_001521
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
3091
HIF-1-alpha, HIF1-ALPHA, HIF1, HIF-1alpha, PASD8, MOP1, HIF-1A, bHLHe78, Hypoxia-inducible factor 1-alpha
Lyophilized
Human mda-mb-435 Breast Cancer Cells.
HIF1A
siRNA
Human
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : This product is guaranteed to work for a period of two years when stored at -70°C or colder, and one year when aliquoted and stored at -20°C.