Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Notch-1 siRNA
Blocks transcription and translation of Notch-1 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso NP_060087
Cell Lines Tested Ca Ski Human Carcinoma Cells fro Cervix with Integrated HPV-16 genome.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene NOTCH1
ID gene (immissione) 4851
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16039221
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX37-2nmol
2 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16029221
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX37-10nmol
10 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
NP_060087
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
4851
AOVD1, TAN1, AOS5, hN1, Neurogenic locus notch homolog protein 1
Lyophilized
Ca Ski Human Carcinoma Cells fro Cervix with Integrated HPV-16 genome.
NOTCH1
siRNA
Human
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : This product is guaranteed to work for a period of two years when stored at -70°C or colder, and one year when aliquoted and stored at -20°C.