Learn More
Crogioli traslucidi
Marca:  Yorlab 10444/21
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09900kg
Codice prodotto. 12817733
  • 83.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Traslucido
150 ml
51 mm
Silice
82 mm
Crogiolo
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers