Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione triangolari in PTFE
Particolarmente efficaci per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore. L'ancoretta di agitazione triangolare in PTFE fornisce un'azione di agitazione stabile con contenitori a fondo piatto.
14.68€ - 25.95€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE |
Forma | Triangolare |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11818872
|
Fisherbrand™
|
12 x 6 x 6 mm |
16.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12626326
|
Fisherbrand™
|
20 x 8 mm |
16.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11838872
|
Fisherbrand™
|
35 x 9 x 9 mm |
23.36€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11828872
|
Fisherbrand™
|
25 x 8 x 8 mm |
15.11€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11898922
|
Fisherbrand™
|
25 x 14 mm |
25.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11597812
|
Fisherbrand™
|
35 x 9 x 9 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11848932
|
Fisherbrand™
|
40 x 14 x 14 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11848872
|
Fisherbrand™
|
50 x 12 x 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11858932
|
Fisherbrand™
|
55 x 14 x 14 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Particolarmente efficace per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Triangolare |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |