Learn More
Trimethoxyboroxine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Materiale o nome chimico | Trimethoxyboroxine |
Punto di fusione | 10°C to 11°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.2160g/mL |
Punto d'infiammabilità | 14°C |
Imballaggio | Glass bottle |
Indice di rifrazione | 1.3996 |
Quantità | 250 g |
Gravità specifica | 1.216 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts |