Learn More
BTX™ Triple Electroporation Tweezertrode
Triple Electroporation Tweezertrode is a reusable non-invasive, tweezer-style electrode for drug or gene delivery in animal tissues.
5165.00€ - 5390.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo | Tweezers |
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM 830, ECM 2001, Gemini X2 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15741078
|
BTX™
450493 |
3 mm |
5165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15625028
|
BTX™
450494 |
5 mm |
5390.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Triple Tweezertrodes have:
- Three electrode contacts with adjustable position and polarities
- Improves electrical field distribution for in utero electroporation applications
Compatability:
- ECM830
- ECM2001+
- Gemini X2
- Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)
Applications:
- In vivo drug or gene delivery
- Ex vivo drug or gene delivery
- In utero drug or gene delivery
Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Specifica
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Non-sterile |
Tweezers | |
ECM 830, ECM 2001, Gemini X2 |