Learn More
Multiroir Controlec Trolley
The Multiroir multi-purpose plastic trolleys are practicle and functional, ideal for general use, transporting and moving multiple items around the lab or workspace.
219.00€ - 348.00€
Specifica
Materiale | Aluminum Frame, Polypropylene Trays |
---|---|
Materiale del ripiano | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Colore | N. di ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Colore | N. di ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15548943
|
Multiroir Controlec
65007 |
Overall 480 mm x 800 mm x 950 mm; Tray 435 mm x 615 mm | Black | 2 |
219.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15528943
|
Multiroir Controlec
65005 |
Overall 480 mm x 800 mm x 950 mm; Tray 435 mm x 615 mm | Light grey | 2 |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15508943
|
Multiroir Controlec
65003 |
Overall 1100 mm x 520 mm x 950 mm; Tray 504 mm x 910 mm | Black | 2 |
265.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15598933
|
Multiroir Controlec
65002 |
Overall 1100 mm x 520 mm x 1020 mm; Tray 504 mm x 910 mm | Light grey | 3 |
348.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15558943
|
Multiroir Controlec
65008 |
Overall 480 mm x 800 mm x 1000 mm; Tray 435 mm x 615 mm | Black | 3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Aluminum frame with handles at each end
- Available in two or three tray format
- On casters for easy manouvrability
- Available in light grey or black
Specifica
Aluminum Frame, Polypropylene Trays | |
Polypropylene |