Learn More
Nabertherm™ Tube Furnace with B510 Controller
Use these compact tube furnaces for a variety of universal applications. Nabertherm™ Tube Furnace with B510 Controllers are equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fiber plugs for an unbeatable price to performance ratio.
3980.00€ - 5010.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | B510 |
---|---|
Tipo | Compact Tube Furnace |
Display | Plain, Blue/White LC Display |
Materiale | Stainless Steel |
Altezza (sistema metrico) | 508 mm |
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17318079
|
Nabertherm™
R-152L2AN |
1200°C | 434 mm |
3980.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17328079
|
Nabertherm™
R-152L3AN |
Up to 1300°C | 434 mm |
4260.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17358079
|
Nabertherm™
R-252L2AN |
Up to 1200°C | 670 mm |
4520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17368079
|
Nabertherm™
R-252L3AN |
Up to 1300°C | 670 mm |
5010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Standard single-zoned design
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Outer tube diameter of 50 to 170 mm, heated length from 250 to 1000 mm
- Solid state relays provide for low noise operation
- Defined application within the constraints of the operating instructions
B510 Controller
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
- Five programs and four segments
- Real time clock, and Auto tube
- Plain White/blue display for status messages in clear text
- Data input via jog dial and buttons
- Skip-button for segmented jump
- Program entry in steps of 1°C or 1 min.
- Configurable start time and operating hour counter
- Optional interface for VCD software
Specifica
B510 | |
Plain, Blue/White LC Display | |
508 mm | |
50 mm |
Compact Tube Furnace | |
Stainless Steel | |
340 mm |