Learn More
Köttermann Two Door Tall Storage Cabinet
This Two Door Tall Storage Cabinet features a two hinged or sliding doors to protect stored equipment and utensils.
1043.33€ - 1993.07€
Specifica
Regolabile | No |
---|---|
Tipo di armadietto | Tall Storage |
Finitura | Epoxy Coated |
N. di sportelli | 2 |
N. di cassetti | None |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17362089
|
Köttermann
301-00066 |
Sliding | 4 | 350 x 900 x 1920 mm |
1438.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17342079
|
Köttermann
301-00002 |
Sliding | 4 | 350 x 1200 x 1920 mm |
1681.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17382089
|
Köttermann
301-00075 |
Hinged | 4 | 366 x 900 x 1920 mm |
1043.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17392089
|
Köttermann
301-00077 |
Sliding | 4 | 500 x 900 x 1920 mm |
1698.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17362079
|
Köttermann
301-00017 |
Sliding | 4 | 500 x 1200 x 1920 mm |
1831.31€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17312099
|
Köttermann
301-00086 |
Hinged | 4 | 516 x 900 x 1920 mm |
1288.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17322099
|
Köttermann
301-00099 |
Hinged | None | 770 x 1100 x 2250 mm |
1993.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Tall, slender design expands storage with a small footprint
- Two doors protect stored items
- Sliding and hinged door options available
Specifica
No | |
Epoxy Coated | |
None | |
No | |
Steel |
Tall Storage | |
2 | |
None | |
White |