Learn More
Thermo Scientific™ Rotore a cestello oscillante TX-1000 4 x 1000 ml
Process 4L in a traditional 3L general purpose centrifuge footprint with the TX-1000 rotor.
2135.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges |
---|---|
Tipo | Swinging Bucket Rotor |
Certificazione/Conformità | Certificazione di biocontenimento dell'autorità sanitaria inglese, Porton Down, U.K. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15133169
|
Thermo Scientific™
75003017 |
Corpo rotore a cestello oscillante TX-1000 |
2135.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15163169
|
Thermo Scientific™
75003001 |
Cestelli per rotore TX-1000 (set di 4) |
2135.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Process 4L in a traditional 3L general purpose centrifuge footprint with the Thermo Scientific™ TX-1000 rotor. High-throughput capacities for processing more tubes in less runs saves time while reducing energy and wear. The rotor features Thermo Scientific™ Slide Coat™ finish, an advanced lubricant and corrosion resistant coating. Dual-purpose large bucket design accepts adapters for tubes or microplates. Save time: No need to swap buckets. Save space: No additional buckets to store. Save money: No additional buckets to purchase.
- Spin up to 40 x 50 mL conical tubes, 196 blood tubes or 24 microplates
- High capacities process more tubes in less runs, saving time while reducing energy and wear
- Slide Coat finish offers an advanced lubricant and corrosion resistant coating
- Dual-purpose large bucket design accepts adapters for tubes or microplates
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
Ordering Information:
Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For Replacement O-Rings for lids (Set of 4) order 75-003-610. Tube Adapters are also available separately. Contact your Sales Representative for information.
Warranty:
Five years parts and labor
Specifica
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges | |
Swinging Bucket Rotor | |
Certificazione di biocontenimento dell'autorità sanitaria inglese, Porton Down, U.K. |