Learn More
Thermo Scientific™ Rotore oscillante TX-150
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-150, pratico ed estremamente configurabile, consente di svolgere una vasta gamma di applicazioni cliniche e di ricerca.
Marca: Thermo Scientific™ 75005701
1129.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21988" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.25000kg
Descrizione
Rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-150 per una vasta gamma di applicazioni in ambito clinico e di ricerca. Questo rotore è in grado di contenere 24 provette per raccolta ematica da 5/7 ml o 8 provette coniche da 50 ml a 4,500 gir/min/3,260 x g e consente una flessibilità ancora maggiore per qualsiasi esigenza di oscillazione grazie agli adattatori disponibili. Innovazioni dei rotori — dalla sostituzione del rotore con il meccanismo Thermo Scientific™ Auto-Lock™ ai coperchi di biocontenimento Thermo Scientific™ ClickSeal™ —le nuove tecnologie permettono di abbreviare i tempi di configurazione dei cicli garantendo al tempo stesso la massima sicurezza dei campioni.
- installazione e rimozione del rotore senza problemi
- Facile accesso alla camera per praticità di pulizia
- Alternanza rapida tra le diverse applicazioni: da provette a fondo conico a provette per raccolta ematica, da microprovette a micropiastre e flessibilità di adattamento al mutare delle esigenze del laboratorio
Specifica
Rotore oscillante TX-150 | |
4 x 145 ml | |
4,500 rpm | |
12968 | |
50 mm | |
90° |
Cestello oscillante | |
3,260 x g | |
144 mm | |
100 mm | |
Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, ™ Megafuge™ 8 e SL 8 | |
Yes |