Learn More
Heidolph instruments Tygon™ (Standard) Tubing
For standard applications. For Single- and Multi-Channel use (not suitable with cassette small).
40.55€ - 58.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Spessore (sistema metrico) | 2.5 mm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10197841
|
Heidolph instruments
525-65000-00 |
4.8 mm | 9.8 mm |
40.55€
1m |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10585492
|
Heidolph instruments
525-69000-00 |
6.3 mm | 11.3 mm |
58.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Non-toxic, non-oxidizing.
- Good resistance to acids, bases and inorganic media
- Very low gas permeability, good performance life
Specifica
Autoclavable | |
Borosilicate Glass | |
2.5 mm | |
Non-sterile |