Learn More
Neville and More™ Type 3 Glass Injection Vials
Stores medical solutions or antibiotics.
45.45€ - 56.65€
Specifica
Descrizione | Glass injection vial with crimp neck |
---|---|
Colore | Trasparente |
Materiale | Glass (Type 3) |
Da utilizzare con (applicazione) | Stores medical reagents or antibiotics |
Stile | Sezione circolare |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) margine | Diametro (sistema metrico) interno collo | Altezza (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) margine | Diametro (sistema metrico) interno collo | Altezza (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15383418
|
Neville and More™
00770C3 |
10mL | 2.54cm | 5.35 m (Neck) | 168 |
56.65€
pezzi 168 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15393418
|
Neville and More™
299684 |
50mL | 4.25cm | 7.3 cm (neck) | 130 |
45.45€
pezzi 130 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Features crimped neck
- Neck material: Pilfer proof glass
- Suited to contain liquids for various bottles, jars, laboratory consumables
- Tamper evident band
- Non reactive
- Material: Glass
Specifica
Glass injection vial with crimp neck | |
Glass (Type 3) | |
Sezione circolare | |
2 cm |
Trasparente | |
Stores medical reagents or antibiotics | |
Tappo a capsula |