Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers
261.29 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Tipo di suola:
Antiscivolo
Standard
Descrizione
- Sovrascarpe al ginocchio bianche
- Misura unica
- Parte superiore con elastico e lacci
- Cuciture interne ribattute
- Suole con bande antiscivolo
Specifica
Size | Misura unica |
Materiale | HDPE con tecnologia flash spun |
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Sterilità | non sterile |
Tipo di chiusura | Parte superiore con elastico e lacci |
Tipo di suola | Antiscivolo |
Certificazione/Conformità | DPI Categoria III, EN 1149-5 |
Quantità confezione | 200/confezione |
Altezza (sistema imperiale) | 18.9 in. |