Learn More
DuPont™ Coprimaniche polimeriche/polsino elasticizzato Tyvek™
16.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Length: 500mm
Descrizione
- Trattamento antistatico
- Ampi elastici su polsini e parte superiore del braccio
- Eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di sostanze chimiche, per proteggere il personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Size | Universal |
Struttura | Maniche in Tychem F - Grigio, modello PS32LA |
Product Type | Coprimaniche |
Materiale | Substrato di Tyvek laminato in un film con rivestimento polimerico. |
Colore | Grigio |
Tipo di giuntura | Sovrapposto |
Stile polso | Elastico |
Finitura | Pellicola a barriera polimerica |
Certificazione/Conformità | (UE) 2016/425, Categoria III, Tipo PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |